Learn More
Brady™ Bloqueo de disyuntor unipolar
Descripción
- Los dispositivos de bloqueo de disyuntor unipolar bloquean los dispositivos de bloqueo de disyuntor unipolar de 227 V de la mayoría de los fabricantes (no bloquea los disyuntores federales del Pacífico)
- Se instala rápida y fácilmente en el disyuntor
Bloqueo de tamaño normal: Acepta grilletes de bloqueo de hasta 0,8 cm (0,28 pulg) de diámetro
Bloqueo por exceso de tamaño: Se adapta a disyuntores de hasta 0,88 diá. × 2,5 pulg. An (2,2 × 6,4 cm) y acepta grilletes de bloqueo de hasta 0,8 cm (0,28 pulg) de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bloqueo del disyuntor de gran tamaño |
| Alternate Part Number | OVERSIZED BREAKER LOCKOUT PK6 |
| Color | Rojo |
| Material | Nailon |
| Certificaciones/conformidad | OSHA 1910.147 |
| Diámetro de la argolla (imperial) | 0,28 in |
| Diámetro de la argolla (métrico) | 0,71 cm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 15,87 x 10,16 x 9,52 cm (3,8 x 3,75 x 2,5 pulg) |
| Para utilizar con (equipo) | Disyuntor a 5,71 cm An x 2,22 cm de grosor (2,25 pulg x 0,875 pulg), interruptores de 480/600 V |
| Altura (imperial) | 0,875 in |
| Mostrar más |