Learn More
Brady™ Señales: Área de producción
Código de producto. 11766365
Change view
Click to view available options
Color:
Negro sobre amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
11766365 Negro sobre amarillo cada uno
1 options
Código de producto. 11766365
Marca: Brady™ 104513
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las señales para suelos ÁREA DE PRODUCCIÓN de ToughStripe™ tienen una apariencia brillante y altamente visible para comunicar importantes mensajes de seguridad y secciones antideslizantes para ayudar a prevenir resbalones, tropezones y caídas.
  • Las señales para suelo ToughStripe™ comunican importantes mensajes de seguridad y advertencia a sus empleados en áreas con tránsito peatonal.
  • El duradero poliéster (B-534) antideslizante ToughStripe™ incluye un sobrelaminado rígido y transparente y está cubierto selectivamente por una banda de rodadura antideslizante.
  • El material brillante, altamente visible, resiste a los productos químicos agresivos y es fácil de colocar y quitar.
  • Las señales para el suelo alertan a los trabajadores de los posibles peligros, dirigen el tráfico y hacen cumplir los requisitos de equipo de protección.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI Z53.1-1967; ANSI Z535-2006; OSHA 1910.145
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo A base de caucho
Descripción ToughStripe - Señales preimpresas para suelos
Diámetro (imperial) 17 pulg
Diámetro (métrico) 431,80 mm
Para utilizar con (aplicación) Se usa para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para señalar equipos de seguridad y salidas y hacer cumplir los requisitos de equipo de protección.
Temperatura máx. (imperial) (129,9 °F)
Temperatura mín. (imperial) (-0,4 °F)
Grosor 0,01 in
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a 54 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De -0,4 °F a 129,9 °F
Idiomas Inglés
Texto mostrado Área de producción - Todo el tráfico utiliza el camino designado para caminar
Tipo de producto Señal de seguridad para el suelo
Color Negro sobre amarillo