Learn More
Brady™ Señales: Mantener los pasillos despejados
Código de producto. 11716365
Change view
Click to view available options
Color:
Azul sobre blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
11716365 Azul sobre blanco cada uno
1 options
Código de producto. 11716365
Marca: Brady™ 104508
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MANTENGA LOS PASILLOS DESPEJADOS Las señales para suelos ToughStripe™ tienen una apariencia brillante y altamente visible para comunicar importantes mensajes de seguridad y secciones antideslizantes para ayudar a prevenir resbalones, tropezones y caídas.
  • Las señales para suelo ToughStripe™ comunican importantes mensajes de seguridad y advertencia a sus empleados en áreas con tránsito peatonal.
  • El duradero poliéster (B-534) antideslizante ToughStripe™ incluye un sobrelaminado rígido y transparente y está cubierto selectivamente por una banda de rodadura antideslizante.
  • El material brillante, altamente visible, resiste a los productos químicos agresivos y es fácil de colocar y quitar.
  • Las señales para el suelo alertan a los trabajadores de los posibles peligros, dirigen el tráfico y hacen cumplir los requisitos de equipo de protección.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI Z53.1-1967; ANSI Z535-2006; OSHA 1910.145
Alternate Part Number B534FS 17 in. DIA BK,BL/WT KEEP AISLES CLEAR
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo A base de caucho
Descripción ToughStripe - Señales preimpresas para suelos
Diámetro (imperial) 17 pulg
Diámetro (métrico) 431,80 mm
Para utilizar con (aplicación) Se usa para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para señalar equipos de seguridad y salidas y hacer cumplir los requisitos de equipo de protección.
Temperatura máx. (imperial) (129,9 °F)
Temperatura mín. (imperial) (-0,4 °F)
Grosor 0,01 in
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a 54 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De -0,4 °F a 129,9 °F
Idiomas Inglés
Texto mostrado Mantener los pasillos despejados
Tipo de producto Señal de seguridad para el suelo
Color Azul sobre blanco