Learn More
Brady™ Etiquetas para laboratorio de poliéster autolaminado
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4569866
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,5 in
0,6 in
2,6 in
Altura (imperial):
1 in
1,6 in
2,1 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (imperial) Altura (imperial) unitSize
13553330 2,6 in 1 in cada uno
15149452 0,5 in 2,1 in cada uno
13543330 0,6 in 1,6 in cada uno
3 options
Código de producto. 13553330
Marca: Brady™ 143013
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de laboratorio de poliéster autolaminado (B-461) constan de una película transparente con una zona de impresión de color blanco mate ideal para cables, ID de laboratorio o etiquetado general donde hay que proteger los gráficos.
  • El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas
  • Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
  • Temperatura de servicio de -196 °C a 110 °C
Especificaciones
Descripción Etiquetas de poliéster autoliminado para la impresora BBP33
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco, Transparente
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Poliéster
Tipo de producto Etiqueta de laboratorio
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas BBP™33
Repetición horizontal (métrico) 27,94 mm
Etiquetas por fila 2
Cantidad 1500/paq.
Forma Rectangle
Tipo de software LabelMark, MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to 230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a 110 °C
Grosor (imperial) 0,0019 in
Grosor (métrico) 0,048 mm
Repetición vertical (métrico) 73.03 mm
Dimensions (LxW) 1 x 2,625 pulg.
Longitud (imperial) 1 in.
Anchura (imperial) 2,6 in
Anchura (métrico) 66,68 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 25,40 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 2,54 cm
Alternate Part Number B33-276-461