Learn More
Brady™ Etiquetas para laboratorio de poliéster autolaminado
Descripción
- El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
- Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas
- Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
- Temperatura de servicio de -196 °C a 110 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHs |
| Descripción | Etiquetas de poliéster autoliminado para la impresora BBP33 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanca, Transparente |
| Acabado | Mate |
| Formato | Die-cut |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Etiqueta de laboratorio |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos |
| Mostrar más |