Learn More
Brady™ Etiqueta autolaminada
Descripción
- Etiquetas de marcado de cables de vinilo blanco
- Para AWG (calibre de alambre estadounidense) de 10 a 12
- Tamaño de etiqueta: 1 x 1 in. (2,5 x 2,5cm)
- Altura de escritura de 0,95 cm
- Rollos de 250 etiquetas
- Para su uso con impresoras de transferencia térmica TLS2200 y TLS PC Link
- Las etiquetas y cintas de resistencia industrial y fáciles de cargar están disponibles en una amplia variedad de materiales, tamaños y colores para satisfacer los requisitos de superficie, de color y normativos
- Para superficies lisas como metal sin revestir, plástico y vidrio, utilice cintas «permanentes»“”
- Utilice «cintas ultraagresivas» sobre superficies muy texturizadas o de energía de baja superficie, como revestimiento de polvo, plástico ABS y polipropileno“”
- Las opciones de material incluyen poliéster transparente o satinado, poliéster metalizado con acabado de plata, vinilo coloreado y poliolefina termorretráctil
Para realizar un pedido, obtener información técnica o preguntar acerca de la disponibilidad de una cinta que no aparece aquí, llame a un representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific al 1-800-772-6733.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | UL |
| Descripción | Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco, Translúcido |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | Etiqueta PC Link™ |
| Para utilizar con (aplicación) | Cables de comunicaciones, identificación de laboratorio, identificación de paneles, identificación de voz o datos, cables y marcado de cables |
| Para utilizar con (equipo) | BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |
| Mostrar más |