Learn More
Brady™ Cintas para etiquetador portátil HandiMark™
Código de producto. 12820560
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Para utilizar con (aplicación):
Entornos al aire libre difíciles
Marcado de instalaciones
Marcaje de instalaciones
Para utilizar con (equipo):
Etiquetadora portátil HandiMark™
Etiquetadora portátil HandiMark
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Para utilizar con (aplicación) Para utilizar con (equipo) unitSize
12820560 Rojo Entornos al aire libre difíciles Etiquetadora portátil HandiMark cada uno
10102274 Negro Marcaje de instalaciones Etiquetadora portátil HandiMark™ cada uno
10376574 Blanco Marcado de instalaciones Etiquetadora portátil HandiMark cada uno
10325714 Azul Entornos al aire libre difíciles Etiquetadora portátil HandiMark cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12820560 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 042013
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This super-tough, smear-proof ribbon for the HandiMark™ Portable Label Maker ensures your printed text lasts for years outdoors and in industrial areas.
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • Tough, smear-proof ribbon produces long-lasting printed text that can withstand years in industrial areas and outdoor conditions
  • R10000 series ribbons are based on a resin formulation that offers a high performance image with strong solvent and scratch resistance
  • For use with the HandiMark™ Portable Label Maker
Información de órdenes
Dimensions (W x L): 2 in. x 100 ft. (5.08cm x 30.5m).
Especificaciones
Tipo de producto Ribbon Cartridge
Color Rojo
Para utilizar con (equipo) Etiquetadora portátil HandiMark
Longitud (imperial) 75 ft.
Anchura (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 23 m
Anchura (métrico) 50 mm
Esterilidad No estéril
Descripción 50 mm Red Ribbon
Formato Ribbon
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Para utilizar con (aplicación) Entornos al aire libre difíciles
Cantidad 1 Ea.