Learn More
Brady™ Cintas para etiquetador portátil HandiMark™
Código de producto. 10325714
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Para utilizar con (aplicación):
Entornos al aire libre difíciles
Marcado de instalaciones
Marcaje de instalaciones
Para utilizar con (equipo):
Etiquetadora portátil HandiMark™
Etiquetadora portátil HandiMark
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10325714
Marca: Brady™ 042014
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This super-tough, smear-proof ribbon for the HandiMark™ Portable Label Maker ensures your printed text lasts for years outdoors and in industrial areas.
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • Tough, smear-proof ribbon produces long-lasting printed text that can withstand years in industrial areas and outdoor conditions
  • R10000 series ribbons are based on a resin formulation that offers a high performance image with strong solvent and scratch resistance
  • For use with the HandiMark™ Portable Label Maker
Información de órdenes
Dimensions (W x L): 2 in. x 100 ft. (5.08cm x 30.5m).
Especificaciones
Tipo de producto Ribbon Cartridge
Color Azul
Para utilizar con (equipo) Etiquetadora portátil HandiMark
Longitud (imperial) 75 ft.
Anchura (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 23 m
Anchura (métrico) 50 mm
Esterilidad No estéril
Descripción 50 mm Blue Ribbon
Formato Ribbon
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Para utilizar con (aplicación) Entornos al aire libre difíciles
Cantidad 1 Ea.