Learn More
Brady™ Etiquetas para laboratorio de tela de nailon
Código de producto. 15706879
Click to view available options
Anchura (imperial):
1 in
2 in
Altura (imperial):
0,25 pulg
0,3 in
Altura (métrico):
6 mm
9 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 1500
Código de producto. 15706879
Marca: Brady™ 143049
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de laboratorio de tela de nailon (B-499) envolventes son enormemente flexibles para ajustarse a las superficies con muchas curvas como alambres y cables.
  • El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
  • Se recomienda para su uso en interiores
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • Temperatura de servicio de - 40 a 90 °C (de - 40 a 193 °F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad RoHs
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Pantalla Consignment
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Paño de nailon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta de laboratorio
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de etiquetado general y marcado de cables
Para utilizar con (equipo) BBP™33
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
N.° por paquete 1500 Labels/Box
Cantidad 1500/paq.
Forma Rectangle
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 a 193 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Resistencia a la tracción 80 lb/pulg.
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0.166 mm
Dimensions (LxW) 0,25 x 2 pulg
Longitud (imperial) 0.25 in.
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50,8 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 55.88 mm
Altura (imperial) 0,25 pulg
Altura (métrico) 6 mm
Alternate Part Number B33-151-499