Learn More
Brady™ Etiquetas de ID de laboratorio generales de tela de vinilo LABXPERT™
Código de producto. 10051962
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125/paquete
225/paquete
Altura (métrico):
1,2 cm
4,8 cm
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
Código de producto. Cantidad Altura (métrico) unitSize
10051962 225/paquete 1,2 cm 1 rollo
10041962 125/paquete 4,8 cm 1 ROLL
2 options
Código de producto. 10051962
Marca: Brady™ 060912
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las etiquetas de ID de laboratorio generales de tela de vinilo LABXPERT™ pueden ser permanentes o reposicionables: una vez aplicada, la tela de vinilo de la serie B-498 CleanLift™ no se mueve a menos que desee cambiarla.
  • El adhesivo y el dorso de tejido ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento
  • Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca
  • Capa superior especialmente formulada para una excelente calidad de impresión
  • Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R6200
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHs
Descripción Montaje en superficie
Tipo de adhesivo Caucho, Reposicionable
Color Negra, Blanca
Acabado Semisatinado
Formato Etiqueta
Material Paño de vinilo
Tipo de producto Etiqueta de impresora
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Vial criogénico, identificación de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Impresoras iDXPERT™, LabXpert™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 225/paquete
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Grosor (imperial) 0,0073 in
Grosor (métrico) 0,185 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 1 pulg
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 1,2 cm