Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster indicadoras/antimanipulación LABXPERT™
Código de producto. 10285822
Click to view available options
Anchura (imperial):
1 in
2 in
Altura (imperial):
0,5 in
1 in
Altura (métrico):
1,27 cm
2,54 cm
Cantidad:
200/paq.
450/paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. 10285822
Marca: Brady™ 060973
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las etiquetas de poliéster indicadoras de/manipulación LABXPERT™ están fabricadas de vinilo antimanipulación (B-351) que está diseñado para fracturarse fácilmente con el fin de mostrar signos de manipulación del producto y evitar que las etiquetas se quiten enteras.
  • El vinilo blanco mate de alto rendimiento con adhesivo permanente es ideal para aplicaciones que requieren resistencia a las alteraciones del producto
  • Tenga cuidado al retirar del revestimiento ya que se trata de un material frágil
  • Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
  • Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R6000
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS, 2005/618/CE MCV, 2002/95/CE
Descripción Montaje en superficie
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Negra, Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Vinilo
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Frascos, identificación general, indicación antimanipulación
Para utilizar con (equipo) Impresoras iDXPERT™, LabXpert™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 450/paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Grosor (imperial) 0,0028 in
Grosor (métrico) 0,071 mm
Dimensions (LxW) 12,7 mm x 2,54 mm (0,5 x 1 pulg.)
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 1,27 cm