Learn More
Brady™ Etiquetas para impresoras LABXPERT™
Click to view available options
Cantidad:
150/paq.
175/paq.
Altura (métrico):
1,52 cm
5,58 cm
5,71 cm
Material:
Poliéster
Anchura (imperial):
1,5 in
2,62 in
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
cada uno
Descripción
- Identificación de laboratorio de alto rendimiento, autoluminada e imprimible para impresora LABXPERT.
- La etiqueta de poliéster resiste temperaturas de -196° a +121°C
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Montaje en superficie |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Negro, Blanca, Translúcido |
| Acabado | Mate |
| Formato | Cartucho, etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Etiqueta de laboratorio |
| Para utilizar con (aplicación) | Vial criogénico, identificación de laboratorio, tubo, vial |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora LabXpert™ |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Mostrar más |