Learn More
Brady™ Etiquetas para impresoras Freezerbondz LABXPERT™
Descripción
- Fabricadas con poliéster Freezerbondz o tela de nailon
- Se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
- Perfectas para esterilización en autoclave, congelador, baños de agua caliente (100 °C), nitrógeno líquido
- Para su uso con tubos para centrífuga, vial criogénico, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio
- Resistencia a la humedad
- Superficie lisa con acabado mate
- Compatibles con Impresora LABXPERT
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | UL, RoHS 2002/95/CE |
| Descripción | Montaje en superficie |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Negro, Amarillo |
| Acabado | Mate |
| Material | Paño de nailon |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación general e industrial, identificación de laboratorio, vial, tapón de vial |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Cantidad | 300/paq. |
| Forma | Redondo |
| Mostrar más |