Learn More
Brady™ Etiquetas para portaobjetos de poliésterLABXPERT™
Click to view available options
Altura (métrico):
6,35 mm
Anchura (métrico):
4,82 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Descripción
- Resisten a temperaturas de –80 °C a +121 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AGA, UL, UL969, CSA, C22.2 n.º 0.15-95, RoHS, 2005/618/CE MCV, 2002/95/CE |
| Descripción | Montaje en superficie |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Negro, Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, placas de clasificación, etiqueta de portaobjetos |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras iDXPERT™, LabXpert™ |
| Mostrar más |