Learn More
Brady™ Etiquetas para laboratorio de poliéster de alto rendimiento LABXPERT™
Click to view available options
Cantidad:
1 rollo
100/rollo
150/paq.
175/paq.
225/paq.
450/paq.
Altura (métrico):
0,47 cm
0,95 cm
1,27 cm
12,70 mm
1,52 cm
2,54 cm
3,17 cm
66,67 mm
9,52 cm
Tipo de producto:
Etiqueta
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
Descripción
- El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
- Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas
- Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
- Los cartuchos todo en uno incluyen cinta y suministro de etiquetas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Negro, Blanca, Translúcido |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubo cónico, identificación de laboratorio, tubo |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora LabXpert™ |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Mostrar más |