Learn More
Brady™ Etiquetas para laboratorio de poliéster de alto rendimiento LABXPERT™
Código de producto. 10192892
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 rollo
100/rollo
150/paq.
175/paq.
225/paq.
450/paq.
Altura (métrico):
0,47 cm
0,95 cm
1,27 cm
12,70 mm
1,52 cm
2,54 cm
3,17 cm
66,67 mm
9,52 cm
Tipo de producto:
Etiqueta
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
Código de producto. Cantidad Altura (métrico) Tipo de producto unitSize
10192892 1 rollo 1,27 cm Etiqueta 1 ROLL
10512213 150/paq. 66,67 mm Etiqueta 1 rollo
10225972 450/paq. 0,47 cm Etiqueta 1 rollo
10694723 100/rollo 9,52 cm Etiqueta 1 rollo
10012002 450/paq. 0,95 cm Etiqueta 1 rollo
12849998 225/paq. 1,27 cm Etiqueta 1 ROLL
10694533 225/paq. 1,52 cm Etiqueta 1 rollo
10787784 175/paq. 1,27 cm Etiqueta 1 rollo
10473552 1 rollo 0,95 cm Etiqueta 1 rollo
10797784 1 rollo 2,54 cm Etiqueta 1 ROLL
10032012 1 rollo 3,17 cm Etiqueta 1 rollo
10081982 450/paq. 12,70 mm Etiqueta 1 rollo
12 options
Código de producto. 10192892
Marca: Brady™ 060931
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las etiquetas de poliéster de laboratorio de alto rendimiento LABXPERT™ están fabricadas con poliéster autolaminado (B-461), una película transparente con una zona de impresión de color blanco mate perfecta para cables, ID de laboratorio o etiquetado general donde hay que proteger los gráficos.
  • El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas
  • Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
  • Los cartuchos todo en uno incluyen cinta y suministro de etiquetas
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Negro, Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubo para centrífuga, vial criogénico, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio, tubo, vial
Para utilizar con (equipo) Impresoras iDXPERT™, LabXpert™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1 rollo
Intervalo de temperatura (imperial) (de –320 a 250 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +121 °C
Grosor (imperial) 0,0019 in
Grosor (métrico) 0,048 mm
Dimensions (LxW) 30 x 0.5 in.
Longitud (métrico) 9,14 m
Anchura (imperial) 19 in
Anchura (métrico) 12,70 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 1,27 cm
Altura del área de impresión (métrico) 12,70 mm