Learn More
Brady™ Cartuchos de vinilo de fabricación de etiquetas (B-595) para impresoras BMP51, BMP53 y BMP41
Código de producto. 15133359
Change view
Click to view available options
Color:
Blanca, Verde
Blanco, Azul
Blanco, Negro
Blanco, Rojo
Negra, Blanca
Negro, Amarillo
Negro, Naranja
Rojo, Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15133359 Blanco, Azul cada uno
15113359 Blanco, Rojo cada uno
15193349 Blanco, Negro cada uno
15103359 Negro, Amarillo cada uno
15163359 Rojo, Blanco cada uno
15183349 Negro, Naranja cada uno
15153359 Blanca, Verde cada uno
15123359 Negra, Blanca cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15133359 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 131594
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El vinilo para interiores y exteriores se ajusta bien a superficies lisas o rugosas
  • Duradero y termorretráctil con adhesivo agresivo
  • Se utiliza en superficies como tuberías, paredes, puertas, paneles, estanterías, contenedores y equipos
  • Ofrece resistencia a aceites, detergentes, suciedad, mugre y muchos disolventes
Especificaciones
Color Blanco, Azul
Material Vinilo (B-595)
Tipo de producto Cartucho LabelMaker
Para utilizar con (equipo) Impresoras BMP™51, BMP™53 y BMP™41
Cantidad 1 unidad
Tamaño (imperial) 7,62 m x 25,4 mm (20 pies x 1 pulg.)
Tamaño (métrico) 7,62 m x 25,4 mm
Longitud (imperial) 25 ft
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Altura (métrico) 7,62 m