Learn More
Brady™ Cartuchos de vinilo de fabricación de etiquetas (B-595) para impresoras BMP51, BMP53 y BMP41
Descripción
- Duradero y termorretráctil con adhesivo agresivo
- Se utiliza en superficies como tuberías, paredes, puertas, paneles, estanterías, contenedores y equipos
- Ofrece resistencia a aceites, detergentes, suciedad, mugre y muchos disolventes
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco, Rojo |
| Material | Vinilo (B-595) |
| Tipo de producto | Cartucho LabelMaker |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras BMP™51, BMP™53 y BMP™41 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño (imperial) | 7,62 m x 25,4 mm (20 pies x 1 pulg.) |
| Tamaño (métrico) | 7,62 m x 25,4 mm |
| Longitud (imperial) | 25 ft |
| Anchura (imperial) | 1 in |
| Anchura (métrico) | 25,4 mm |
| Mostrar más |