Learn More
Brady™ Cartuchos de vinilo de fabricación de etiquetas (B-595) para impresoras BMP51, BMP53 y BMP41
Código de producto. 15103359
Change view
Click to view available options
Color:
Blanca, Verde
Blanco, Azul
Blanco, Negro
Blanco, Rojo
Negra, Blanca
Negro, Amarillo
Negro, Naranja
Rojo, Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
15103359 Negro, Amarillo cada uno
15113359 Blanco, Rojo cada uno
15193349 Blanco, Negro cada uno
15163359 Rojo, Blanco cada uno
15183349 Negro, Naranja cada uno
15133359 Blanco, Azul cada uno
15153359 Blanca, Verde cada uno
15123359 Negra, Blanca cada uno
8 options
Código de producto. 15103359
Marca: Brady™ 131583
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El vinilo para interiores y exteriores se ajusta bien a superficies lisas o rugosas
  • Duradero y termorretráctil con adhesivo agresivo
  • Se utiliza en superficies como tuberías, paredes, puertas, paneles, estanterías, contenedores y equipos
  • Ofrece resistencia a aceites, detergentes, suciedad, mugre y muchos disolventes
Especificaciones
Color Negro, Amarillo
Material Vinilo (B-595)
Tipo de producto Cartucho LabelMaker
Para utilizar con (equipo) Impresoras BMP™51, BMP™53 y BMP™41
Cantidad 1 unidad
Tamaño (imperial) 7,62 m x 25,4 mm (20 pies x 1 pulg.)
Tamaño (métrico) 7,62 m x 25,4 mm
Longitud (imperial) 25 ft
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Altura (métrico) 7,62 m