Learn More
Brady™ Cartuchos de vinilo de fabricación de etiquetas (B-427) para impresoras BMP51, BMP53 y BMP41
Descripción
- Cuentan con una zona de impresión de color blanco o amarillo
- El área transparente y no imprimible envuelve cables y alambres para el laminado de textos impresos
- Ofrece resistencia a la abrasión, el manejo, los disolventes, el agua, el aceite y la suciedad
- Disponibles en varios tamaños
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Negro, Amarillo |
| Material | Vinilo autolaminado (B-427) |
| Tipo de producto | Cartucho LabelMaker |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras BMP™51, BMP™53 y BMP™41 |
| Cantidad | 1 unidad (70 etiquetas) |
| Tamaño (imperial) | 1 x 4 pulg |
| Tamaño (métrico) | 25,4 x 101,6 mm |
| Anchura (imperial) | 1 in |
| Anchura (métrico) | 25,4 mm |
| Altura (imperial) | 4 in |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?