Learn More
Brady™ Cartuchos de vinilo de fabricación de etiquetas (B-427) para impresoras BMP51, BMP53 y BMP41
Código de producto. 15113339
Change view
Click to view available options
Color:
Negra, Blanca, Transparente
Negro, Amarillo
Negro, Blanca, Clear
Tamaño (métrico):
12,7 x 25,4 mm
12,7 x 38,1 mm
12.7 × 19.050 mm
12.7 × 31.75 mm
19,050 x 25,4 mm
19,050 x 38,1 mm
25,4 x 101,6 mm
25,4 x 19,050 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 31,750 mm
25,4 x 38,1 mm
25,4 x 63,5 mm
Tamaño (imperial):
0,5 x 1,25 in
0,5 x 1,5 pulg
0,5 x 1 pulg
0,75 x 1,5 pulg
0,75 x 1 pulg
0.5 × 0.75 pulg
1 x 0,75 pulg
1 x 1,25 pulg
1 x 1,5 pulg
1 x 1 pulg
1 x 2,5 pulg
1 x 4 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño (métrico) Tamaño (imperial) unitSize
15113339 Negra, Blanca, Transparente 19,050 x 38,1 mm 0,75 x 1,5 pulg cada uno
15103339 Negra, Blanca, Transparente 12,7 x 38,1 mm 0,5 x 1,5 pulg cada uno
15153339 Negro, Amarillo 25,4 x 38,1 mm 1 x 1,5 pulg cada uno
15133339 Negra, Blanca, Transparente 25,4 x 38,1 mm 1 x 1,5 pulg cada uno
15143339 Negro, Amarillo 25,4 x 101,6 mm 1 x 4 pulg cada uno
15163329 Negra, Blanca, Transparente 25,4 x 63,5 mm 1 x 2,5 pulg cada uno
15133329 Negra, Blanca, Transparente 19,050 x 25,4 mm 0,75 x 1 pulg cada uno
15123339 Negro, Amarillo 25,4 x 63,5 mm 1 x 2,5 pulg cada uno
15173329 Negra, Blanca, Transparente 25,4 x 101,6 mm 1 x 4 pulg cada uno
15153329 Negra, Blanca, Transparente 25,4 x 25,4 mm 1 x 1 pulg cada uno
15143329 Negra, Blanca, Transparente 12,7 x 25,4 mm 0,5 x 1 pulg cada uno
15193329 Negra, Blanca, Transparente 25,4 x 31,750 mm 1 x 1,25 pulg cada uno
15123329 Negra, Blanca, Transparente 25,4 x 19,050 mm 1 x 0,75 pulg cada uno
11942782 Negro, Blanca, Clear 12.7 × 31.75 mm 0,5 x 1,25 in cada uno
11972772 Negro, Blanca, Clear 12.7 × 19.050 mm 0.5 × 0.75 pulg cada uno
15 options
Código de producto. 15113339
Marca: Brady™ 131572
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñadas para adherirse a cables, alambres y superficies muy curvas
  • Cuentan con una zona de impresión de color blanco o amarillo
  • El área transparente y no imprimible envuelve cables y alambres para el laminado de textos impresos
  • Ofrece resistencia a la abrasión, el manejo, los disolventes, el agua, el aceite y la suciedad
  • Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
Color Negra, Blanca, Transparente
Material Vinilo autolaminado (B-427)
Tipo de producto Cartucho LabelMaker
Para utilizar con (equipo) Impresoras BMP™51, BMP™53 y BMP™41
Cantidad 1 unidad (180 etiquetas)
Tamaño (imperial) 0,75 x 1,5 pulg
Tamaño (métrico) 19,050 x 38,1 mm
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19,050 mm
Altura (imperial) 1,5 in
Altura (métrico) 38,1 mm