Learn More
Brady™ Cartucho para marcador de etiquetas: Poliéster, serie Workhorse
Código de producto. 12612996
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 BX
Código de producto. Color unitSize
12612996 Blanco 1 BX
1 options
Código de producto. 12612996
Marca: Brady™ M81488
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El poliéster de alto rendimiento de la serie Workhorse (B-488) resiste numerosos disolventes y temperaturas variables cuando se aplican a diferentes superficies, como acero inoxidable y polipropileno.
El poliéster de alto rendimiento de la serie Workhorse (B-488) resiste numerosos disolventes y temperaturas variables cuando se aplica a diferentes superficies, incluyendo acero inoxidable y polipropileno.
  • El material de poliéster blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
  • Ideal para etiquetado general y de código de barras en superficies planas y lisas
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R4300
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Material Poliéster
Anchura (imperial) 1,9 in.
Anchura (métrico) 48,26 mm
Altura (imperial) 0.25 in.
Altura (métrico) 6,35 mm
Grosor (imperial) 0,0036 in.
Grosor (métrico) 0,091 mm
Dimensiones (L x An) 0,25 x 1,9 in.
Tipo de adhesivo Permanente
Esterilidad No estéril
Descripción Etiquetas para Labelmaker BMP51/53
Acabado Blanco mate
Forma Rectángulo
Resistencia a la tracción 35 lb./in.
Intervalo de temperatura (imperial) 50 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 10 °C
Certificaciones/conformidad UL, CSA, DIN VDE 0472 Parte 815, ASTM D
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado general y con códigos de barras
Cantidad 1 unidad