Learn More
Brady™ Cartucho para marcador de etiquetas: Redondas y de tela de nailon
Código de producto. 15699926
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Diámetro (imperial):
0,375 in.
0,5 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Diámetro (imperial) unitSize
15699926 Rojo 0,5 in cada uno
12784039 Naranja 0,375 in. cada uno
12704049 Negro 0,5 in cada uno
12714049 Negro 0,375 in. cada uno
15111909 Blanco 0,375 in. cada uno
5 options
Código de producto. 15699926
Marca: Brady™ 143343
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cartucho para marcador de etiquetas: Las etiquetas redondas de tela de nailon (B-499) envolventes son enormemente flexibles para ajustarse a superficies con muchas curvas, como alambres y cables.
Cartucho para marcador de etiquetas:Las etiquetas redondas de tela de nailon (B-499) del cartucho para marcador de etiquetas son enormemente flexibles para ajustarse a las superficies con muchas curvas, como alambres y cables.
  • El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
  • Se recomienda para su uso en interiores
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R4300
Especificaciones
Color Rojo
Para utilizar con (equipo) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Material Paño de nailon
Grosor (imperial) 0,0065 in.
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 0,95 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 0,5 in. de diámetro
Tipo de adhesivo Permanente
Esterilidad No estéril
Acabado Blanco mate
Resistencia a la tracción 80 lb./in.
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 a 194 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Certificaciones/conformidad UL, CSA, DIN VDE 0472 Parte 815, ASTM D
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de etiquetado general y marcado de cables
Cantidad 1 rollo