Learn More
Brady™ Cartucho para marcador de etiquetas: Redondas y de tela de nailon
Descripción
Cartucho para marcador de etiquetas:Las etiquetas redondas de tela de nailon (B-499) del cartucho para marcador de etiquetas son enormemente flexibles para ajustarse a las superficies con muchas curvas, como alambres y cables.
- El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
- Se recomienda para su uso en interiores
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R4300
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Material | Paño de nailon |
| Grosor (imperial) | 0,0065 in. |
| Grosor (métrico) | 0,165 mm |
| Diámetro (imperial) | 0,375 in. |
| Diámetro (métrico) | 0,95 cm |
| Tipo de adhesivo | Permanente |
| Esterilidad | No estéril |
| Descripción | Etiquetas para Labelmaker BMP51/53 |
| Mostrar más |