Learn More
Brady™ Cinta de etiquetado de vinilo BMP™71 para interior/exterior
Código de producto. p-3988476
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Naranja
Rojo
Tamaño de la unidad:
1 BX
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
12870129 Blanco cada uno
11755613 Amarillo 1 BX
11715613 Rojo cada uno
11785603 Naranja cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12870129 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 142351
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con etiquetadoras BMP 71
  • El adhesivo permanente agresivo se adhiere bien a tuberías, paredes, equipos, ventanas y la mayoría de superficies limpias y secas
  • Plegable: buen rendimiento en superficies irregulares, curvadas o rugosas—
  • Excelente resistencia a aceites, detergentes, suciedad, mugre y numerosos disolventes
  • Durabilidad media de cinco años en exteriores en temperaturas de 82 °C a -40 °C
  • Se puede aplicar en temperaturas bajas de hasta -18 °C (0 °F)
Información de órdenes
Each roll is 50 ft. long (15.2m)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS5609:1986 sección 2 y sección 3
Descripción Cintas para impresora de etiquetas BMP71
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Satinado
Formato Cinta
Material Vinilo
Tipo de producto Cinta de marcado
Para utilizar con (aplicación) Uso en interiores o exteriores
Para utilizar con (equipo) Etiqueta marcadora BMP™71
Satinado 50 unidades Gardner
Etiquetas por fila 1
Vida útil 5 años
Cantidad 1 rollo
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 a 180 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0,102 mm
Longitud (imperial) 50 ft
Longitud (métrico) 15,24 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,40 mm