Learn More
Brady™ Cinta de etiquetado de vinilo BMP™71 para interior/exterior
Descripción
- El adhesivo permanente agresivo se adhiere bien a tuberías, paredes, equipos, ventanas y la mayoría de superficies limpias y secas
- Plegable: buen rendimiento en superficies irregulares, curvadas o rugosas—
- Excelente resistencia a aceites, detergentes, suciedad, mugre y numerosos disolventes
- Durabilidad media de cinco años en exteriores en temperaturas de 82 °C a -40 °C
- Se puede aplicar en temperaturas bajas de hasta -18 °C (0 °F)
Información de órdenes
Each roll is 50 ft. long (15.2m)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BS5609:1986 sección 2 y sección 3 |
| Descripción | Cintas para impresora de etiquetas BMP71 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Naranja |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Cinta |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | Cinta de marcado |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso en interiores o exteriores |
| Para utilizar con (equipo) | Etiqueta marcadora BMP™71 |
| Mostrar más |