Learn More
Brady™ Etiquetas IDXPERT™ y LABXPERT™
Código de producto. p-3813754
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco, Azul
Blanco, Rojo
Negro, Blanco
Cantidad:
1 rollo
350/paq.
Altura (métrico):
1,2 cm
2,2 cm
3,8 cm
Material:
Poliéster
Vinilo
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Cantidad Altura (métrico) Material unitSize
11841633 Blanco, Azul 1 rollo 1,2 cm Vinilo 1 rollo
11831643 Blanco, Rojo 1 rollo 3,8 cm Vinilo 1 rollo
10317752 Negro, Blanco 350/paq. 2,2 cm Poliéster 1 rollo
3 options
Código de producto. 11841633
Marca: Brady™ 142325
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Probado para soportar las condiciones más duras y extremas
  • No se caerán, agrietarán ni desprenderán.
  • Conserve la integridad de sus muestras más importantes de forma indefinida.
  • Diseñadas para resistir a temperaturas extremas, resisten a productos químicos agresivos, como xileno, etanol, DMSO e IPA.
  • Se pueden utilizar con superficies congeladas, lo que incluye cristal y polipropileno.
  • Aptas para su uso en esterilización en autoclave, congeladores, baños de agua caliente (100 °C) y entornos de nitrógeno líquido
  • Compatibles con impresora LABXPERT/IDXPERT
  • Negro sobre blanco/translúcido
  • Acabado mate con superficie lisa
  • Los materiales de perfil bajo no se quedan atascados en la centrífuga u otros equipos.
Información de órdenes
Para su uso con impresoras Brady LABXPERT e IDXPERT
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL, RoHS 2002/95/CE
Descripción Etiquetas IDXPERT
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco, Azul
Acabado Satinado
Material Vinilo
Tipo de producto Etiqueta
Para utilizar con (aplicación) Identificación general e industrial, ID general, marcado de componentes dentro de paneles, identificación de laboratorio, identificación de voz y datos
Para utilizar con (equipo) Impresoras iDXPERT™, LabXpert™
Satinado 50 unidades Gardner
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1 rollo
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0,102 mm
Longitud (métrico) 9,14 m
Anchura (imperial) 19 in
Anchura (métrico) 12,70 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 1,2 cm