Learn More
Brady™ Etiquetas IDXPERT™ y LABXPERT™
Código de producto. 10317752
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco, Azul
Blanco, Rojo
Negro, Blanco
Cantidad:
1 rollo
350/paq.
Altura (métrico):
1,2 cm
2,2 cm
3,8 cm
Material:
Poliéster
Vinilo
Tamaño de la unidad:
1 rollo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad Altura (métrico) Material unitSize
10317752 Negro, Blanco 350/paq. 2,2 cm Poliéster 1 rollo
11841633 Blanco, Azul 1 rollo 1,2 cm Vinilo 1 rollo
11831643 Blanco, Rojo 1 rollo 3,8 cm Vinilo 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10317752 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 060951
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Probado para soportar las condiciones más duras y extremas
  • No se caerán, agrietarán ni desprenderán.
  • Conserve la integridad de sus muestras más importantes de forma indefinida.
  • Diseñadas para resistir a temperaturas extremas, resisten a productos químicos agresivos, como xileno, etanol, DMSO e IPA.
  • Se pueden utilizar con superficies congeladas, lo que incluye cristal y polipropileno.
  • Aptas para su uso en esterilización en autoclave, congeladores, baños de agua caliente (100 °C) y entornos de nitrógeno líquido
  • Compatibles con impresora LABXPERT/IDXPERT
  • Negro sobre blanco/translúcido
  • Acabado mate con superficie lisa
  • Los materiales de perfil bajo no se quedan atascados en la centrífuga u otros equipos.
Información de órdenes
Para su uso con impresoras Brady LABXPERT e IDXPERT
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AGA, CSA, UL
Descripción Etiquetas LABXPERT e IDXPERT
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Negro, Blanco
Acabado Mate
Formato Cartucho, etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto Etiqueta
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, placas de clasificación, etiqueta de portaobjetos
Para utilizar con (equipo) Impresoras iDXPERT™, LabXpert™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 350/paq.
Forma Cuadrada
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +160 °C
Grosor (métrico) 0,091 mm
Anchura (imperial) 0,9 in
Anchura (métrico) 22,86 mm
Altura (imperial) 0,9 in
Altura (métrico) 2,2 cm