Learn More
Brady™ Etiquetas IDXPERT™ y LABXPERT™ FreezerBondz II: rectangulares con círculos
Click to view available options
Anchura (imperial):
1 in
Altura (imperial):
0,37 in
0,5 in
Diámetro (imperial):
0,37 in
0,44 in
Cantidad:
300/paq.
Tamaño de la unidad:
1 BX
cada uno
Descripción
Las etiquetas soportan entornos de LN2 para esterilización en autoclave, lo que ayuda a preservar la investigación al tiempo que mantiene la trazabilidad de las muestras
- Fabricadas con poliéster con adhesivo acrílico permanente
- Se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
- Proporcionan una ventana de visualización del nivel de líquido en el vial
- Resisten la exposición a entornos de laboratorio comunes, como nitrógeno líquido, congeladores de hasta -196 °C, esterilizaciones en autoclave y baños de agua de hasta 121 °C
- Tamaños de etiqueta disponibles para viales, portaobjetos, placas de pocillos, placas de pocillos, placas de Petri, cajas y aplicaciones generales
Información de órdenes
Para su uso con impresoras Brady LABXPERT e IDXPERT
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Montaje en superficie |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Negro, Blanco |
| Acabado | Semisatinado |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubo para centrífuga, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio, tubo, vial, tapón de vial |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora LabXpert™ |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Mostrar más |