Learn More
Brady™ Etiquetas IDXPERT™ y LABXPERT™ FreezerBondz II: rectangulares con círculos
Código de producto. 11886003
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
1 in
Altura (imperial):
0,37 in
0,5 in
Diámetro (imperial):
0,37 in
0,44 in
Cantidad:
300/paq.
Tamaño de la unidad:
1 BX
cada uno
Código de producto. Anchura (imperial) Altura (imperial) Diámetro (imperial) Cantidad unitSize
11886003 1 in 0,5 in 0,44 in 300/paq. cada uno
10880321 1 in 0,37 in 0,37 in 300/paq. 1 BX
12859928 1 in 0,5 in 0,37 in 300/paq. 1 BX
3 options
Código de producto. 11886003
Marca: Brady™ 105950
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las etiquetas soportan entornos de LN2 para esterilización en autoclave, lo que ayuda a preservar la investigación al tiempo que mantiene la trazabilidad de las muestras
  • Fabricadas con poliéster con adhesivo acrílico permanente
  • Se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
  • Proporcionan una ventana de visualización del nivel de líquido en el vial
  • Resisten la exposición a entornos de laboratorio comunes, como nitrógeno líquido, congeladores de hasta -196 °C, esterilizaciones en autoclave y baños de agua de hasta 121 °C
  • Tamaños de etiqueta disponibles para viales, portaobjetos, placas de pocillos, placas de pocillos, placas de Petri, cajas y aplicaciones generales
Información de órdenes
Para su uso con impresoras Brady LABXPERT e IDXPERT
Especificaciones
Descripción Montaje en superficie
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Negro, Blanco
Acabado Semisatinado
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto Etiqueta
Para utilizar con (aplicación) Frascos, tubo para centrífuga, tubo cónico, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio, tubo, vial, tapón de vial
Para utilizar con (equipo) Impresora LabXpert™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 300/paq.
Forma Rectángulo con esquinas redondeadas
Intervalo de temperatura (métrico) De - 196°C a + 130°C
Grosor (métrico) 0,081 mm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,40 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 1,2 cm
Diámetro (imperial) 0,44 in
Diámetro (métrico) 1,1 cm