Learn More
Brady™ Etiquetas IDXPERT™ y LABXPERT™ FreezerBondz II: Rectangular
Código de producto. 12839928
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,25 in
0,37 in
0,5 in
0,8 in
0,9 in
1 in
1,9 in
19 in
Altura (imperial):
0,37 in
0,5 in
1 in
1,25 in
Cantidad:
1 unidad
225/paq.
250/paq.
275/paq.
300/paq.
Tamaño de la unidad:
1 BX
cada uno
Código de producto. Anchura (imperial) Altura (imperial) Cantidad unitSize
12839928 0,5 in 0,5 in 300/paq. cada uno
10506360 0,9 in 1 in 225/paq. 1 BX
11523834 19 in 0,5 in 1 unidad cada uno
10305213 1,9 in 1 in 225/paq. cada uno
10475563 0,8 in 0,37 in 275/paq. cada uno
10503055 1 in 0,5 in 225/paq. 1 BX
11856003 0,37 in 0,37 in 300/paq. cada uno
11816013 0,25 in 1,25 in 250/paq. cada uno
8 options
Código de producto. 12839928
Marca: Brady™ 105949
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las etiquetas soportan entornos de LN2 para esterilización en autoclave, lo que ayuda a preservar la investigación al tiempo que mantiene la trazabilidad de las muestras
  • Fabricadas con poliéster con adhesivo acrílico permanente
  • Se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
  • Proporcionan una ventana de visualización del nivel de líquido en el vial
  • Resisten la exposición a entornos de laboratorio comunes, como nitrógeno líquido, congeladores de hasta -196 °C, esterilizaciones en autoclave y baños de agua de hasta 121 °C
  • Tamaños de etiqueta disponibles para viales, portaobjetos, placas de pocillos, placas de pocillos, placas de Petri, cajas y aplicaciones generales
Información de órdenes
Para su uso con impresoras Brady LABXPERT e IDXPERT
Especificaciones
Descripción Montaje en superficie
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Negro, Blanco
Acabado Semisatinado
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto Etiqueta
Para utilizar con (aplicación) Identificación general e industrial, identificación de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Impresoras iDXPERT™, LabXpert™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 300/paq.
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (imperial) De -320,8° a 249,8 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +121 °C
Grosor (métrico) 0,081 mm
Anchura (imperial) 0,5 in
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 1,2 cm
Diámetro (métrico) 12,70 mm