Learn More
Brady™ Hazwik™ Spill Kits
Código de producto. 10409894
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
5 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) unitSize
10409894 5 gal cada uno
1 options
Código de producto. 10409894
Marca: Brady™ 813858
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Chemical class spill kits
SKH-CFB Emergency Response Portable Spill Kit
  • Reusable clear bag with shoulder strap
  • (32) 38.1 x 48.26cm (15 x 19 in.) pads
  • (5) 7.62cm x 1.22m (3 in. x 4 ft.) SOCs
  • 43.18 x 48.26cm (17 x 19 in.) pillow
  • Nitrile gloves, goggles, two disposal bags and instruction sheet
  • Shipping wt: 11.34kg (25 lbs.)
SKH-PP — Portable Economy Spill Kit
  • For small spills of hazardous materials
  • (10) 38.1 x 48.26cm (15 x 19 in.) pads
  • (2) 7.62cm x 1.22m (3 in. x 4 ft.) SOCs
  • Nitrile gloves, disposal bag and instruction sheet
  • Shipping wt: 2.26kg (5 lbs.)
Especificaciones
Color Yellow
Capacidad (imperial) 5 gal
Capacidad (métrico) 15.12 L
Material PVC
Tipo Portable Spill Containment Kit
Para utilizar con (aplicación) Portable economy kit for small spills
Incluye (10) 38.1 x 48.26 cm pads, (2) 7.62 cm x 1.22 m socks, nitrile gloves, disposal bag, instruction sheet
Cantidad de embalaje 1 Kit
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20 x 16 x 4 in. (50.8 x 40.64 x 10.16 cm)
Longitud (imperial) 20 in.
Longitud (métrico) 50.8 cm
Anchura (imperial) 16 in.
Anchura (métrico) 40.64 cm
Altura (imperial) 4 in.
Altura (métrico) 10.16 cm
Peso (imperial) 3.909 lb.
Peso (métrico) 1.8 kg