Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster Freezerbondz
Código de producto. 10637954
Change view
Click to view available options
Altura (imperial):
0,37 in
0,375 in
0,6 in
1 in
1,5 in
Altura (métrico):
9,5 mm
1,5 cm
15 mm
25 mm
2,5 cm
38,1 mm
98,4 mm
Cantidad:
100/rollo
250/paq.
3000/paq.
3000/rollo
500/paq.
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (imperial) Altura (métrico) Cantidad unitSize
10637954 1,5 in 98,4 mm 100/rollo 1 rollo
10090832 0,37 in 9,5 mm 500/paq. 1 ROLL
11795703 1 in 25 mm 250/paq. 1 rollo
11745703 1,5 in 38,1 mm 100/rollo 1 rollo
10007802 0,375 in 9,5 mm 3000/paq. 1 rollo
10362273 0,6 in 15 mm 3000/paq. 1 ROLL
10580243 0,6 in 1,5 cm 250/paq. 1 rollo
10472535 1 in 2,5 cm 3000/paq. 1 rollo
10339434 1,5 in 38,1 mm 3000/rollo 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10637954 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 011262
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Etiquetas para imprimir con impresoras de transferencia térmica
Las etiquetas Freezerbondz se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido. Tienen una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y buen rendimiento a temperaturas altas y bajas.
  • Buen rendimiento en entornos de laboratorio comunes, como aplicaciones de nitrógeno líquido y esterilización en autoclave
  • Para aplicaciones con viales/tubos, estas etiquetas se deben envolver sobre sí mismas con un solapamiento de al menos 3,18 mm (1/8 pulg.)
  • Color: Blanco con acabado mate
  • Material: Poliéster
Compatibilidad de la impresora:
  • Freezerbondz (11-877-244 a -248): BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
  • Freezerbondz (11-877-249 a-251): BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica
Esterilización en autoclave, congelador, baños de agua caliente (100 °C), nitrógeno líquido
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Descripción Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta de superficie fría
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, identificación de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Sistema de etiquetado BMP™61, impresora de etiquetas BMP™71, BradyPrinter™ M611, sistema de etiquetado térmico TLS 2200™; sistema de etiquetado térmico TLS-PC LINK™
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196°C
Modelo PTL-114-490
N.° por paquete 100 Label(s) / Roll
Cantidad 100/rollo
Forma Rectángulo
Tamaño 38.10 mm (W) x 98.43 mm (H)
Tamaño del panel (imperial) 3.875 in H x 1.5 in W
Tamaño del panel (métrico) 98.43 mm H x 38.10 mm W
Intervalo de temperatura (imperial) -320/-266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De - 196°C a + 130°C
Grosor (imperial) 0.0026 in.
Grosor (métrico) 0,053 mm
Repetición vertical (métrico) 15,88 mm
Dimensions (LxW) 98,2 x 38,1 mm
Anchura (imperial) 3,87 in
Anchura (métrico) 38,1 mm
Altura (imperial) 1,5 in
Altura (métrico) 98,4 mm
Alternate Part Number PTL-114-490