Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster Freezerbondz
Código de producto. 10472535
Change view
Click to view available options
Altura (imperial):
0,37 in
0,375 in
0,6 in
1 in
1,5 in
Altura (métrico):
9,5 mm
1,5 cm
15 mm
25 mm
2,5 cm
38,1 mm
98,4 mm
Cantidad:
100/rollo
250/paq.
3000/paq.
3000/rollo
500/paq.
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
Código de producto. Altura (imperial) Altura (métrico) Cantidad unitSize
10472535 1 in 2,5 cm 3000/paq. 1 rollo
10090832 0,37 in 9,5 mm 500/paq. 1 ROLL
11795703 1 in 25 mm 250/paq. 1 rollo
11745703 1,5 in 38,1 mm 100/rollo 1 rollo
10637954 1,5 in 98,4 mm 100/rollo 1 rollo
10007802 0,375 in 9,5 mm 3000/paq. 1 rollo
10362273 0,6 in 15 mm 3000/paq. 1 ROLL
10580243 0,6 in 1,5 cm 250/paq. 1 rollo
10339434 1,5 in 38,1 mm 3000/rollo 1 rollo
9 options
Código de producto. 10472535
Marca: Brady™ 011265
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas para imprimir con impresoras de transferencia térmica
Las etiquetas Freezerbondz se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido. Tienen una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y buen rendimiento a temperaturas altas y bajas.
  • Buen rendimiento en entornos de laboratorio comunes, como aplicaciones de nitrógeno líquido y esterilización en autoclave
  • Para aplicaciones con viales/tubos, estas etiquetas se deben envolver sobre sí mismas con un solapamiento de al menos 3,18 mm (1/8 pulg.)
  • Color: Blanco con acabado mate
  • Material: Poliéster
Compatibilidad de la impresora:
  • Freezerbondz (11-877-244 a -248): BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
  • Freezerbondz (11-877-249 a-251): BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica
Esterilización en autoclave, congelador, baños de agua caliente (100 °C), nitrógeno líquido
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Descripción Etiquetas de impresora de transferencia térmica FreezerBondz
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta de superficie fría
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, identificación de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas BBP™81, impresora de etiquetas BRADY™ series IP, BradyPrinter i5100, BradyPrinter i7100, impresora de etiquetas BRADYPRINTER serie PR Plus, impresora con núcleo de 7,62 cm (3 pulg) THT
Incluye Roll of 3000 Labels
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196°C
Modelo THT-156-490-3
N.° por paquete 3000 Label(s) / Roll
Cantidad 3000/paq.
Forma Rectángulo
Tamaño 1 x 1.9 in. (L x W)
Tamaño del panel (imperial) 1 in H x 1.9 in W
Tamaño (métrico) 25.40 x 48.26 mm (L x W)
Tamaño del panel (métrico) 25.40 mm H x 48.26 mm W
Intervalo de temperatura (imperial) -320/-266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De - 196°C a + 130°C
Grosor (imperial) 2.6 mil
Grosor (métrico) 0,053 mm
Repetición vertical (métrico) 27,94 mm
Dimensions (LxW) 48,26 x 25 mm
Anchura (imperial) 1,9 in
Anchura (métrico) 48,26 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 2,5 cm
Alternate Part Number THT-156-490-3