Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Ultra Thin Cryogenic Polyester Labels for B33 Printers
Código de producto. 13593310
Change view
Click to view available options
Altura (imperial):
0,5 in
0,600 in
1 in
Anchura (imperial):
1 in
1,62 in
Cantidad:
1000 por rollo
1500/paq.
1900 por rollo
2500/rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 1500
Código de producto. Altura (imperial) Anchura (imperial) Cantidad unitSize
13593310 1 in 1 in 1900 por rollo cada uno
15791857 0,5 in 1 in 1000 por rollo paquete de 1500
15354158 0,5 in 1 in 2500/rollo cada uno
15412615 0,600 in 1,62 in 1500/paq. paquete de 1500
4 options
Código de producto. 13593310
Marca: Brady™ 143067
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los marcadores de poliéster Freezerbondz™ (B-492) duraderos están diseñados para aplicaciones de identificación de laboratorio como viales, tubos de centrífuga, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
  • Las etiquetas B-492 se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
  • El material de poliéster blanco tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas de -196 a 100 °C (de -320 a 212 °F)
  • Cuando se imprime con la cinta de la serie R6400 Brady, este material proporciona una excelente resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los disolventes y rendimiento a bajas temperaturas.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad RoHs
Descripción Etiquetas FreezerBondz para la impresora BBP33
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Poliéster
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta de laboratorio
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Uso en identificación de laboratorio, como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos
Para utilizar con (equipo) Impresora BBP™33
Incluye Cartridge of 1900 Labels
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196°C
N.° por paquete 1900 Labels/Box
Cantidad 1900 por rollo
Forma Rectangle
Tipo de software LabelMark, MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) -320°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) -195 a 130°C
Grosor (métrico) 0,081 mm
Repetición vertical (métrico) 27.94 mm
Dimensions (LxW) 1 x 1 pulg
Longitud (imperial) 1 in.
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 2,5 cm
Alternate Part Number B33-179-492