Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Ultra Thin Cryogenic Polyester Labels with Vial Top for 1 in. Small Core Printers
Código de producto. p-4908398
Change view
Click to view available options
Tamaño (imperial):
0,375 x 1 x 0,375 in (An x Al x diám.)
1 x 0,5 x 0,440 in (An x Al x diám.)
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
Código de producto. Tamaño (imperial) unitSize
15357750 0,375 x 1 x 0,375 in (An x Al x diám.) 1 ROLL
15231808 1 x 0,5 x 0,440 in (An x Al x diám.) 1 rollo
2 options
Código de producto. 15357750
Marca: Brady™ 142075
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los marcadores de poliéster Freezerbondz™ (B-492) duraderos están diseñados para aplicaciones de identificación de laboratorio como viales, tubos de centrífuga, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
Etiquetas para imprimir con impresoras de transferencia térmica
Las etiquetas Freezerbondz se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido. Tienen una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y buen rendimiento a temperaturas altas y bajas.
  • Buen rendimiento en entornos de laboratorio comunes, como aplicaciones de nitrógeno líquido y esterilización en autoclave
  • Para aplicaciones con viales/tubos, estas etiquetas se deben envolver sobre sí mismas con un solapamiento de al menos 3,18 mm (1/8 pulg.)
  • Color: Blanco con acabado mate
  • Material: Poliéster
Compatibilidad de la impresora:
  • BBP11, Brady 1244, Brady 1344
Esterilización en autoclave, congelador, baños de agua caliente (100 °C), nitrógeno líquido
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta de impresora
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, identificación de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Impresora térmica
Cantidad 1500/paquete
Tamaño (imperial) 0,375 x 1 x 0,375 in (An x Al x diám.)
Tamaño (métrico) 25,4 × 9,53 mm (An ×Al) con etiqueta superior de vial de 9,53 mm de diámetro
Intervalo de temperatura (imperial) -320/-248 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De - 196 a 120 °C
Anchura (imperial) 0,375 in
Anchura (métrico) 9.5 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 9,5 mm
Diámetro (imperial) 0,375 in
Diámetro (métrico) 2,54 cm
Alternate Part Number THT-249-492-1.5-SC