Learn More
Brady™ Marcador separado
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Descripción
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
- La cinta se retira limpiamente sin dejar ningún residuo adhesivo antiestéticos ni causar daños en el suelo
- Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para identificar equipo y rutas de salida
- Supera las normas de seguridad para superficies limpias y secas antideslizantes según ANSI A 1264.2-2006 y OSHA 1910.30
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHs |
| Alternate Part Number | 142180 |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 46/Paq. |
| Tipo de adhesivo | A base de caucho |
| Descripción | Formas prefijadas ToughStripe |
| Altura (imperial) | 2 pulg |
| Grosor | 0,008 in |
| Anchura (imperial) | 8 pulg |
| Anchura (métrico) | 50,8 mm |
| Mostrar más |