Learn More
Brady™ Etiquetas para impresora de transferencia térmica portátil BradyBondz™ BMP71
Descripción
- Poliéster blanco brillante
- Disponibles en varios tamaños
Aplicaciones:
Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, identificación general, ID de uso general, panel de conexiones del puerto de ID, placas de clasificación, orificio pasante (superior)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con homologación UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) |
| Descripción | Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster (B-423) |
| Tipo de producto | Etiqueta BradyBondz |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguimiento de activos, códigos de barras, frascos, ID de componentes, tubo cónico, placa de pocillos profundos, ID de equipos, ID de uso general, placa de Petri, placas de clasificación, orificio pasante (superior) |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora de transferencia térmica portátil BMP™71 |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Mostrar más |