Learn More
Brady™ Etiquetas para impresora de transferencia térmica portátil BradyBondz™ BMP71
Código de producto. 11735703
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,70 x 25,40 mm
5,08 x 16,51 mm
6,35 x 19,05 mm
6,99 x 12,70 mm
9,53 x 25,40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
11735703 5,08 x 16,51 mm cada uno
11705703 6,99 x 12,70 mm cada uno
11795673 12,70 x 25,40 mm cada uno
11755673 9,53 x 25,40 mm cada uno
11715693 6,35 x 19,05 mm cada uno
5 options
Código de producto. 11735703
Marca: Brady™ 115116
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utilizan para identificar la propiedad, desde componentes hasta productos acabados.
  • Poliéster blanco brillante
  • Disponibles en varios tamaños
Aplicaciones:
Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, identificación general, ID de uso general, panel de conexiones del puerto de ID, placas de clasificación, orificio pasante (superior)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con homologación UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Descripción Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Acabado Satinado
Material Poliéster (B-423)
Tipo de producto Etiqueta BradyBondz
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, códigos de barras, frascos, ID de componentes, tubo cónico, placa de pocillos profundos, ID de equipos, ID de uso general, placa de Petri, placas de clasificación, orificio pasante (superior)
Para utilizar con (equipo) Impresora de transferencia térmica portátil BMP™71
Cantidad 750/rollo
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 0,65 x 0,2 pulg
Tamaño (métrico) 16,5 x 5,08 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (métrico) 0,076 mm
Repetición vertical (métrico) 8,26 mm
Dimensions (LxW) 5,08 x 16,51 mm
Anchura (imperial) 0,65 in
Anchura (métrico) 16,5 mm
Altura (imperial) 0,2 in
Altura (métrico) 5,08 mm