Learn More
Brady™ Cartucho para marcador de etiquetas BMP51/BMP53/BMP41: paño de nailon B-499
Descripción
- El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
- Se recomienda para su uso en interiores
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R4300
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con reconocimiento UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/apartado 815) |
| Descripción | Etiquetas BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Negro sobre blanco |
| Acabado | Mate |
| Material | Tela de nylon recubierta de poliamida |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora de etiquetas BMP™41, etiquetadora BMP™51, etiquetadora BMP™53 |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Mostrar más |