Learn More
Brady™ Cartucho para marcador de etiquetas BMP51/BMP53/BMP41: Poliéster metalizado B-428
Código de producto. 15173339
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1 x 0,5 in
1,13 x 0,5 in
50,80 x 25,40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
15173339 50,80 x 25,40 mm cada uno
15113369 1,13 x 0,5 in cada uno
15163339 1 x 0,5 in cada uno
3 options
Código de producto. 15173339
Marca: Brady™ 131603
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para el marcado de relés, solenoides, interruptores, motores de accionamiento y otros componentes
  • Disponibles en varios tamaños
  • Para utilizar con impresoras BMP41, BMP51 y BMP53
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Pass 2002/95/CE
Descripción Etiquetas BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Negro, Gris claro
Acabado Mate
Material Poliéster metalizado (B-428)
Tipo de producto Cartucho LabelMaker
Etiquetas por fila 1
Cantidad 140/paquete
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 2 x 1 pulg
Tamaño (métrico) 50,8 x 25,4 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +120 °C
Grosor (métrico) 0,112 mm
Dimensions (LxW) 50,80 x 25,40 mm
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50,8 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 25,4 mm