Learn More
Brady™ Cartucho para marcador de etiquetas BMP51/BMP53/BMP41: Poliéster metalizado B-428
Código de producto. 15163339
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1 x 0,5 in
1,13 x 0,5 in
50,80 x 25,40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
15163339 1 x 0,5 in cada uno
15113369 1,13 x 0,5 in cada uno
15173339 50,80 x 25,40 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15163339
Marca: Brady™ 131602
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para el marcado de relés, solenoides, interruptores, motores de accionamiento y otros componentes
  • Disponibles en varios tamaños
  • Para utilizar con impresoras BMP41, BMP51 y BMP53
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Pass 2002/95/CE
Color Negro, Gris claro
Material Poliéster metalizado (B-428)
Tipo de producto Cartucho LabelMaker
Cantidad 480/paquete
Tamaño (imperial) 1 x 0,5 pulg
Tamaño (métrico) 25,4 x 12,7 mm
Dimensions (LxW) 1 x 0,5 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 12,7 mm