Learn More
Brady™ Cartucho para marcador de etiquetas BMP51/BMP53/BMP41: Poliéster metalizado B-428
Descripción
- Disponibles en varios tamaños
- Para utilizar con impresoras BMP41, BMP51 y BMP53
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Pass 2002/95/CE |
| Color | Negro, Gris claro |
| Material | Poliéster metalizado (B-428) |
| Tipo de producto | Cartucho LabelMaker |
| Cantidad | 239/paquete |
| Tamaño (imperial) | 1,13 x 0,5 pulg |
| Tamaño (métrico) | 28,7 x 12,7 mm |
| Dimensions (LxW) | 1,13 x 0,5 in |
| Anchura (imperial) | 1,13 in |
| Anchura (métrico) | 28,7 mm |
| Mostrar más |