Learn More
Brady™ Cartucho para marcador de etiquetas BMP51/BMP53/BMP41: B-422 Poliéster
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1,5 in
1 x 0,5 in
1 x 1 pulg
38,10 x 19,05 mm
7,6 m x 25,4 mm
7,6 m x 12,1 mm
7,6 m x 9,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Adhesivo permanente, para superficies lacadas/texturizadas
- Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Pass 2002/95/CE |
| Descripción | Etiquetas BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Negra, Blanca |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster (B-422) |
| Tipo de producto | Cartucho LabelMaker |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Cantidad | 180/paq. |
| Forma | Rectángulo |
| Mostrar más |