Learn More
Brady™ Cartucho para marcador de etiquetas BMP51/BMP53/BMP41: B-422 Poliéster
Código de producto. 15113329
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1,5 in
1 x 0,5 in
1 x 1 pulg
38,10 x 19,05 mm
7,6 m x 25,4 mm
7,6 m x 12,1 mm
7,6 m x 9,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15113329
Marca: Brady™ 131576
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para uso en aplicaciones comerciales e industriales
  • Adhesivo permanente, para superficies lacadas/texturizadas
  • Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Pass 2002/95/CE
Descripción Etiquetas BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Negra, Blanca
Acabado Satinado
Material Poliéster (B-422)
Tipo de producto Cartucho LabelMaker
Etiquetas por fila 1
Cantidad 180/paq.
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 1,5 x 0,75 pulg
Tamaño (métrico) 38,1 x 19,0 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Grosor (métrico) 0,102 mm
Dimensions (LxW) 38,10 x 19,05 mm
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38,1 mm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 19,0 mm