Learn More
Brady™ Cartuchos para marcador de etiquetas autolaminadas de poliéster BMP™51/BMP™53
Descripción
Cartuchos para marcador de etiquetas BMP™51/BMP™53:El poliéster autolaminado (B-461) es una película transparente con una zona de impresión de color blanco mate ideal para cables, ID de laboratorio o etiquetado general en casos en que sea necesario proteger los gráficos.
- El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
- Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas
- Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
- Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R4300
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Material | Poliéster |
| Anchura (imperial) | 2,25 in. |
| Anchura (métrico) | 57,15 mm |
| Altura (imperial) | 1,5 in |
| Altura (métrico) | 3,81 cm |
| Grosor (imperial) | 0,0019 in. |
| Dimensiones (L x An) | 1,5 x 2,25 in. |
| Tipo de adhesivo | Permanente |
| Mostrar más |