Learn More
Brady™ Cartuchos para marcador de etiquetas autolaminadas de poliéster BMP™51/BMP™53
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12642986
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
Altura (imperial):
0.37 in.
0,5 in
0,6 in.
1 in
1,25 in.
1,5 in
Anchura (imperial):
1,12 in.
1,65 in.
1,75 in.
1,8 in.
2,2 in
2,25 in.
2,62 in.
3,75 in.
25 pies
Tamaño de la unidad:
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Altura (imperial) Anchura (imperial) unitSize
12642986 Transparente 0,5 in 1,12 in. cada uno
12672976 Transparente 0,5 in 1,65 in. cada uno
11922802 Blanco 0.37 in. 25 pies cada uno
12682976 Blanco 0,5 in 1,75 in. cada uno
12666326 Blanco 0,5 in 2,2 in cada uno
12734009 Blanco 0,5 in 25 pies cada uno
12602986 Blanco 0,6 in. 2,62 in. cada uno
12612986 Negro 1 in 1,75 in. cada uno
12692976 Blanco 0,6 in. 1,8 in. cada uno
12622986 Transparente 1 in 2,62 in. cada uno
12784009 Negro 1 in 25 pies cada uno
12662986 Negro 1,5 in 2,25 in. cada uno
12632986 Blanco 0.37 in. 1,12 in. cada uno
12704019 Blanco 1,25 in. 25 pies cada uno
12672986 Transparente 1,5 in 3,75 in. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12642986 Supplier Brady™ Supplier No. 143294
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Cartuchos para marcador de etiquetas BMP™51/BMP™53: El poliéster autolaminado (B-461) es una película transparente con una zona de impresión de color blanco mate ideal para cables, ID de laboratorio o etiquetado general en casos en que sea necesario proteger los gráficos.
Cartuchos para marcador de etiquetas BMP™51/BMP™53:El poliéster autolaminado (B-461) es una película transparente con una zona de impresión de color blanco mate ideal para cables, ID de laboratorio o etiquetado general en casos en que sea necesario proteger los gráficos.
  • El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas
  • Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
  • Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R4300
Specifications
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Material Poliéster
Anchura (imperial) 1,12 in.
Anchura (métrico) 28,58 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 12,70 mm
Grosor (imperial) 0,0019 in.
Dimensiones (L x An) 0,5 x 1,125 in.
Tipo de adhesivo Permanente
Esterilidad No estéril
Acabado Film transparente con tinta recubierta de zona imprimible blanco mate
Intervalo de temperatura (imperial) De 110 a -196 °C (de 230 a -320,8 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De 110 a -196 °C
Certificaciones/conformidad RoHS, ASTM D 1000
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, pajitas, portaobjetos, aplicaciones de nitrógeno líquido y autoclave
Cantidad 1 unidad