Learn More
Brady™ Cartuchos para marcador de etiquetas BMP™51/BMP™53: Poliéster Freezerbondz
Descripción
Ideal para soluciones de identificación para los sectores biotecnológico, agrícola, medioambiental y de investigación forense
- Diseñados para “corresponderse” con los tamaños de vial, portaobjetos y placa de pocillos existentes
- Se mantienen fijos en protocolos de procesamiento de tejidos y otras condiciones extremas
- Legibles y permiten una fácil colocación de códigos de barras y escaneado
- Color: Negro sobre blanco
- Tipo de material: Poliéster
- Descripción del material: Poliéster Freezerbondz™
- Compatibilidad de la impresora: BMP51, BMP53
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Material | Poliéster |
| Anchura (imperial) | 2,2 in |
| Altura (imperial) | 1,5 in |
| Altura (métrico) | 3,81 cm |
| Grosor (imperial) | 0,0021 in. |
| Tipo de adhesivo | Permanente |
| Acabado | Film blanco con tinta blanca mate imprimible por transferencia térmica |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D |
| Mostrar más |