Learn More
Brady™ Cartuchos para marcador de etiquetas BMP™51/BMP™53: poliéster Freezerbondz II
Código de producto. 12764029
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,375 x 0,825 in.
0,375 x 1 pulg. con 0,375 pulg. Diámetro del vial superior
0,5 x 1 pulg. con 0,375 pulg. Diámetro del vial superior
0,5 x 1 pulg. con 0,4375 pulg. Diámetro del vial superior
0,500 x 1 in.
0,95 x 0,95 cm
1 x 0,9 in.
1,9 x 1 in.
Cantidad:
100/paq.
180/paq.
220/paq.
240/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad unitSize
12764029 0,375 x 0,825 in. 220/paq. cada uno
12632996 0,95 x 0,95 cm 240/paq. cada uno
12662996 0,500 x 1 in. 180/paq. cada uno
12692996 1 x 0,9 in. 180/paq. cada uno
12603006 1,9 x 1 in. 100/paq. cada uno
12682996 0,5 x 1 pulg. con 0,4375 pulg. Diámetro del vial superior 240/paq. cada uno
12652996 0,375 x 1 pulg. con 0,375 pulg. Diámetro del vial superior 240/paq. cada uno
12672996 0,5 x 1 pulg. con 0,375 pulg. Diámetro del vial superior 240/paq. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12764029 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 143316
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para soluciones de identificación para los sectores biotecnológico, agrícola, medioambiental y de investigación forense
  • Diseñados para “corresponderse” con los tamaños de vial, portaobjetos y placa de pocillos existentes
  • Se mantienen fijos en protocolos de procesamiento de tejidos y otras condiciones extremas
  • Legibles y permiten una fácil colocación de códigos de barras y escaneado
  • Color: Negro sobre blanco
  • Material: poliéster Freezerbondz™ II
  • Compatibilidad de la impresora: BMP51, BMP53
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Material Poliéster
Anchura (imperial) 0,37 in
Altura (imperial) 0,82 in.
Altura (métrico) 2,1 cm
Grosor (imperial) 0,0032 in.
Dimensiones (L x An) 0,375 x 0,825 in.
Tipo de adhesivo Permanente
Acabado Film blanco con capa superior imprimible por termotransferencia blanca
Certificaciones/conformidad ASTM D
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, pajitas portaobjetos
Cantidad 220/paq.