Learn More
Brady™ Cartuchos para marcador de etiquetas BMP™51/BMP™53: poliéster Freezerbondz II
Descripción
Ideal para soluciones de identificación para los sectores biotecnológico, agrícola, medioambiental y de investigación forense
- Diseñados para “corresponderse” con los tamaños de vial, portaobjetos y placa de pocillos existentes
- Se mantienen fijos en protocolos de procesamiento de tejidos y otras condiciones extremas
- Legibles y permiten una fácil colocación de códigos de barras y escaneado
- Color: Negro sobre blanco
- Material: poliéster Freezerbondz™ II
- Compatibilidad de la impresora: BMP51, BMP53
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Material | Poliéster |
| Anchura (imperial) | 0,5 in |
| Anchura (métrico) | 12,70 mm |
| Altura (imperial) | 1 in |
| Altura (métrico) | 2,54 cm |
| Grosor (imperial) | 0,0032 in. |
| Grosor (métrico) | 0,081 mm |
| Dimensiones (L x An) | 0,500 x 1 in. |
| Mostrar más |